Przejdź do
32103
Posaconazole
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
4-[4-[4-[4-[[(3R,5R)-5-(2,4-Difluorophenyl)-5-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)oxolan-3-yl]methoxy]phenyl]piperazin-1-yl]phenyl]-2-[(2S,3S)-2-hydroxypentan-3-yl]-1,2,4-triazol-3-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
582,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H42F2N8O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
700.78
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
582,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
clinical testing
format
neat
SMILES string
CC[C@@H]([C@H](C)O)N1N=CN(C1=O)c2ccc(cc2)N3CCN(CC3)c4ccc(OC[C@@H]5CO[C@@](C5)(Cn6cncn6)c7ccc(F)cc7F)cc4
InChI
1S/C37H42F2N8O4/c1-3-35(26(2)48)47-36(49)46(25-42-47)31-7-5-29(6-8-31)43-14-16-44(17-15-43)30-9-11-32(12-10-30)50-20-27-19-37(51-21-27,22-45-24-40-23-41-45)33-13-4-28(38)18-34(33)39/h4-13,18,23-27,35,48H,3,14-17,19-22H2,1-2H3/t26-,27+,35-,37-/m0/s1
InChI key
RAGOYPUPXAKGKH-XAKZXMRKSA-N
General description
Posaconazole is an azole antifungal drug used mostly against zygomycetes.
Application
Posaconazole may have been used as reference standard in HPLC analysis for quantification of posaconazole from human plasma.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
32355SML228732483
application(s)
clinical testing
application(s)
forensics and toxicology
veterinary
application(s)
-
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
-
grade
analytical standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
product line
VETRANAL®
product line
VETRANAL®
product line
-
product line
VETRANAL®
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Posaconazole
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Posaconazole as salvage therapy for zygomycosis.
Greenberg, R. N., et al.
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 50.1, 126-133 (2006)
Soraya Eugenia Morales-López et al.
Mycopathologia, 181(11-12), 871-878 (2016-09-30)
The presence of the cryptic species belonging to the Candida glabrata complex has not been studied in Argentina. We analyzed a collection of 117 clinical isolates of C. glabrata complex belonging to a National Culture Collection of Instituto Nacional de
Dorival Martins et al.
Scientific reports, 9(1), 9185-9185 (2019-06-27)
Fungi respond to antifungal drugs by increasing their antioxidant stress response. How this impacts antifungal efficacy remains controversial and not well understood. Here we examine the role of catalase activity in the resistance of Saccharomyces cerevisiae to the common antifungals
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
32103-25MG04061835560240
Questions
  1. Hello, is this product suitable to be used for minimum inhibitory concentration testing?
    1 answer
    1. This product is intended for use as an analytical standard in chemical assays, such as chromatography, spectroscopy, and mass spectrometry. The material is not tested for biological activity. Note that product SML2287 is also available and intended for general laboratory use. Please see the link below to review additional details regarding this product:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/sml2287
      Please see the following link to review a publication focusing on MIC (Minimum Inhibitory Concentration) in several organisms:
      https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3043502/