Merck
PHR1636
Supelco
Azelastine Hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Azelastine hydrochloride, 4-[(4-chlorophenyl)methyl]-2-(1-methylazepan-4-yl)phthalazin-1-one hydrochloride, Astelin, Optivar
Wybierz wielkość
1 G
838,00 zł
838,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
838,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H24ClN3O · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
418.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
838,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. Y0000326
traceable to USP 1046158
rodzina API
azelastine
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 1 g
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Cl.CN1CCCC(CC1)N2N=C(Cc3ccc(Cl)cc3)c4ccccc4C2=O
InChI
1S/C22H24ClN3O.ClH/c1-25-13-4-5-18(12-14-25)26-22(27)20-7-3-2-6-19(20)21(24-26)15-16-8-10-17(23)11-9-16;/h2-3,6-11,18H,4-5,12-15H2,1H3;1H
Klucz InChI
YEJAJYAHJQIWNU-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... HRH1(3269)
Opis ogólny
Certyfikowane farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Chlorowodorek azelastyny jest długo działającym lekiem przeciwalergicznym i przeciwastmatycznym.[1]
Zastosowanie
Chlorowodorek azelastyny może być stosowany jako farmaceutyczny wtórny wzorzec odniesienia do oznaczania azelastyny w próbkach osocza metodą chromatografii cieczowej z ręcznym wstrzykiwaniem i detekcją fluorescencyjną.[2]
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Działania biochem./fizjol.
H1 histamine receptor antagonist; NF-kB activator.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć na certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA5303 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Inhibition of leukotriene (SRS-A)-mediated acute lung anaphylaxis by azelastine in guinea pigs
Chand N, et al.
Allergy, 41(7), 473-478 (1986)
Determination of azelastine and desmethylazelastine in human plasma by high-performance liquid chromatography
Pivonka J, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 420(7), 89-98 (1987)