Merck
1046202
USP
Azelastyna Związek pokrewny E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
3-(4-Chlorobenzilidene)isobenzofuran-1(3H)-one
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H9ClO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.68
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
API family
azelastine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1ccc(cc1)\C=C2/OC(=O)c3c/2cccc3
InChI
1S/C15H9ClO2/c16-11-7-5-10(6-8-11)9-14-12-3-1-2-4-13(12)15(17)18-14/h1-9H/b14-9-
InChI key
OHRFHJYUEWVXBD-ZROIWOOFSA-N
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Azelastine Related Compound E Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Również do stosowania z monografią USP, taką jak chlorowodorek azelastyny.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
1046202-20MG04061833840719