Kluczowe dokumenty
PHR2843
Supelco
Azelastine Related Compound E
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
3-(4-Chlorobenzilidene)isobenzofuran-1(3H)-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H9ClO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.68
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. Y0000329
traceable to USP 1046202
opis
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
rodzina API
azelastine
Formularz
solid
opakowanie
pkg of 50 mg
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Clc1ccc(cc1)\C=C2/OC(=O)c3c/2cccc3
InChI
1S/C15H9ClO2/c16-11-7-5-10(6-8-11)9-14-12-3-1-2-4-13(12)15(17)18-14/h1-9H/b14-9-
Klucz InChI
OHRFHJYUEWVXBD-ZROIWOOFSA-N
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
Te drugorzędne standardy oferują możliwość wielokrotnego śledzenia do podstawowych standardów USP, EP i BP, gdzie są one dostępne.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)