Przejdź do
T6501
Triamcinolone acetonide
analytical standard
Synonim(y):
9α-Fluoro-11β,16α,17α,21-tetrahydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione 16,17-acetonide, 9α-Fluoro-16α-hydroxyprednisolone 16α,17α-acetonide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
954,00 zł
715,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H31FO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
434.50
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-948-7
MDL number:
715,50 zł
Cena katalogowa954,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥99%
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
SMILES string
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)C=C[C@]3(C)[C@@]1(F)[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])C[C@H]5OC(C)(C)O[C@@]45C(=O)CO
InChI
1S/C24H31FO6/c1-20(2)30-19-10-16-15-6-5-13-9-14(27)7-8-21(13,3)23(15,25)17(28)11-22(16,4)24(19,31-20)18(29)12-26/h7-9,15-17,19,26,28H,5-6,10-12H2,1-4H3/t15-,16-,17-,19+,21-,22-,23-,24+/m0/s1
InChI key
YNDXUCZADRHECN-JNQJZLCISA-N
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F8880PHR17011677002
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
application(s)
forensics and toxicology
veterinary
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
assay
≥99%
assay
≥97.5% (HPLC)
assay
-
assay
-
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triamcinolone acetonide
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. In quale soluto va risospesa la polvere?
    1 answer
    1. This product it tested for solubility at 50 mg/mL in Pyridine. The material is also soluble in dimethylformamide at 5 mg/mL, and methanol at 20 ug/mL.