Merck
C-164
Supelco
Creatinine solution
2.0 mg/mL in methanol: water (1:1), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H7N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
113.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
liquid
Właściwości
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
opakowanie
ampule of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cerilliant®
stężenie
2.0 mg/mL in methanol: water (1:1)
metody
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
single component solution
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C4H7N3O/c1-7-2-3(8)6-4(7)5/h2H2,1H3,(H2,5,6,8)
Klucz InChI
DDRJAANPRJIHGJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Kreatynina jest wydalana w dość stałym tempie przy braku choroby nerek i jest powszechnie stosowana jako punkt odniesienia w analizie biomarkerów moczu. Poziomy kreatyniny w surowicy są użytecznymi wskaźnikami czynności nerek i są związane z cukrzycą, chorobami układu krążenia i chorobami układu krążenia. Certyfikowany roztwór Snap-N-Spike® nadaje się do stosowania jako materiał wyjściowy w kalibratorach i kontrolach w metodach testowania kreatyny LC/MS lub GC/MS w diagnostyce klinicznej, testach narkotykowych w moczu lub zastosowaniach analizy kryminalistycznej.
Informacje prawne
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
75.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
24 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3