PHR8912
alpha-Apo-oxytetracycline
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
(3S,4S,5S)-4-[(1R)-4,5-Dihydroxy-9-methyl-3-oxo-1,3-dihydronaphtho[2,3-c]furan-1-yl]-3-(dimethylamino)-2,5-dihydroxy-6-oxocyclohex-1-ene-1-carboxamide, Oksytetracyklina Zanieczyszczenie D (Eur. Phr.)
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
opis
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
rodzina API
oxytetracycline
Formularz
solid
opakowanie
pkg of 100 mg
Zastosowanie
pharmaceutical
InChI
1S/C22H22N2O8/c1-7-8-5-4-6-9(25)11(8)16(26)12-10(7)20(32-22(12)31)13-15(24(2)3)17(27)14(21(23)30)19(29)18(13)28/h4-6,13,15,18,20,25-28H,1-3H3,(H2,23,30)/t13-,15-,18-,20-/m0/s1
Klucz InChI
DRKMHDAKULCOKQ-MLZJRGSSSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)