Merck
PHR1217
Supelco
1-Pentanol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
n-Amyl alcohol, Pentyl alcohol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.15
Beilstein:
1730975
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1504955
gęstość pary
3 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 13.6 °C)
1.5 mmHg ( 20 °C)
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
granice wybuchowości
10 %, 100 °F
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.409 (lit.)
bp
136-138 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
gęstość
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CCCCCO
InChI
1S/C5H12O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3
Klucz InChI
AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości, zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych. 1-Pentanol jest alkoholem liniowym i obiecującym substytutem konwencjonalnej benzyny i oleju napędowego.
Zastosowanie
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP (PhEur) and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA9030 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
120.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
49 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Acid/base- and anion-controllable organogels formed from a urea-based molecular switch.
Sheng-Yao Hsueh et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 49(48), 9170-9173 (2010-10-19)
Gizelle Cristina Bedendo et al.
Journal of chromatography. A, 1217(42), 6449-6454 (2010-09-14)
A sensitive and precise analysis using hollow fiber renewal liquid membrane (HFRLM) extraction followed by high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) is described for determination of five sulfonamides in honey samples. In this procedure, the organic solvent introduced directly
Nadav Amdursky et al.
The journal of physical chemistry. A, 115(24), 6481-6487 (2011-05-19)
Time-resolved emission techniques were employed to study the nonradiative process of thioflavin-T (ThT) in 1-propanol, 1-butanol, and 1-pentanol as a function of the hydrostatic pressure. Elevated hydrostatic pressure increases the alcohol viscosity, which in turn strongly influences the nonradiative rate
Zhisheng Wu et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 22(20), 6358-6361 (2012-09-22)
N-(rhodamine B)-deoxylactam-5-amino-1-pentanol (dRB-APOH) was designed and prepared as the chromo-fluorogenic sensor for detection of a nerve agent simulant via analyte triggered tandem phosphorylation and opening of the intramolecular deoxylactam. The successful detection of diethyl chlorophosphate suggests the utility of rhodamine-deoxylactams
Bidyut K Paul et al.
Journal of colloid and interface science, 316(2), 751-761 (2007-10-02)
The phase behaviors, interfacial composition, thermodynamic properties and structural characteristics of water-in-oil microemulsions under varied molar ratio of water to surfactant (omega) at 303 K and also by varying temperatures at a fixed omega(=40) by mixing with 1-pentanol and decane