Merck
612863
Supelco
Triphenyl phosphate solution
NMR reference standard, 0.0485 M in chloroform-d (99.8 atom % D), NMR tube size 8 mm × 8 in.
Wybierz wielkość
10 EACH
11 140,00 zł
11 140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EACH
11 140,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5O)3PO
Masa cząsteczkowa:
326.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
11 140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
NMR reference standard
analytical standard
Poziom jakości
stężenie
0.0485 M in chloroform-d (99.8 atom % D)
metody
NMR: suitable
rozmiar probówki do NMR
8 mm × 8 in.
Format
single component solution
ciąg SMILES
O=P(Oc1ccccc1)(Oc2ccccc2)Oc3ccccc3
InChI
1S/C18H15O4P/c19-23(20-16-10-4-1-5-11-16,21-17-12-6-2-7-13-17)22-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
Klucz InChI
XZZNDPSIHUTMOC-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
31P sensitivity
Ilość
8 mm O.D. tube contains 1.9 mL.
Each pack contains 10 tubes.
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)