Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1910,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1910,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor density
5.24 (vs air)
vapor pressure
4 mmHg ( 70 °C)
API family
methyl benzylidene camphor
autoignition temp.
870 °F
expl. lim.
3.5 %
manufacturer/tradename
USP
mp
178-182 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)C(=O)C2
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
InChI key
DSSYKIVIOFKYAU-XCBNKYQSSA-N
General description
Application
- Kamforowany fenol żel do stosowania miejscowego
- Roztwór do stosowania miejscowego kamforowanego fenolu
- Olejek eukaliptusowy
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, TraceCERT® | grade FG, Halal, Kosher | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename EDQM |
| format neat | format - | format - | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) flavors and fragrances | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| API family methyl benzylidene camphor | API family - | API family - | API family camphor |
| expl. lim. 3.5 % | expl. lim. 3.5 % | expl. lim. 3.5 % | expl. lim. 3.5 % |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 Inhalation
target_organs
Lungs
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
flash_point_f
147.2 °F - closed cup
flash_point_c
64 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?