Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
400 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 810,00 zł |
Informacje o tej pozycji
810,00 zł
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
agency
traceable to USP 1424222
API family
camphor
form
solid
packaging
pkg of 400 mg
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)\C=C2\[C@@H]3CC[C@](C)(C2=O)C3(C)C
InChI
1S/C18H22O/c1-12-5-7-13(8-6-12)11-14-15-9-10-18(4,16(14)19)17(15,2)3/h5-8,11,15H,9-10H2,1-4H3/b14-11-/t15-,18+/m0/s1
InChI key
HEOCBCNFKCOKBX-IRELMECMSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description pharmaceutical secondary standard, certified reference material |
| application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical |
| agency traceable to USP 1424222 | agency - | agency - | agency traceable to USP 1559647 |
| grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| packaging pkg of 400 mg | packaging pkg of 100 mg | packaging pkg of 100 mg | packaging pkg of 50 mg |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl Benzylidene Camphor
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - ED HH 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
36861-47-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?