Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
125 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2170,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2170,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor density
9.3 (vs air)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 38 °C)
API family
stearyl alcohol
autoignition temp.
842 °F
expl. lim.
~8 %
manufacturer/tradename
USP
mp
56-59 °C (lit.)
density
0.812 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C18H38O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h19H,2-18H2,1H3
InChI key
GLDOVTGHNKAZLK-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Alkohol cetostearylowy
- Stearylofumaran sodu
- uwodorniona lanolina
- Alkohol cetylowy
- Alkohol mirystylowy
- Alkohol oleilowy
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade synthesis grade |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| format neat | format neat | format neat | format - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) cleaning products | application(s) - |
| API family stearyl alcohol | API family stearyl alcohol | API family stearyl alcohol | API family - |
| vapor pressure <0.01 mmHg ( 38 °C) | vapor pressure <0.01 mmHg ( 38 °C) | vapor pressure <0.01 mmHg ( 38 °C) | vapor pressure <1 hPa ( 20 °C) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Alkohol stearylowy
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
383.0 °F - closed cup
flash_point_c
195 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?