Merck
PHL83862
Isoescin IA
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
Aescin C, Escin IVa
Wybierz wielkość
10 MG
3300,00 zł
3300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
3300,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C55H86O24
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1131.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
3300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥85.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O[C@@H]8O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]8O)O)O)CO)C(=O)O)O[C@@H]3[C@@]([C@H]4[C@@]([C@@H]5[C@]([C@@]6(C[C@H]([C@@]7([C@@H](CC([C@H]([C@@H]7O)OC(=O)\C(=C\C)\C)(C)C)C6=CC5)COC(=O)C)O)
InChI
1S/C55H86O24/c1-10-23(2)46(71)79-44-43(68)55(22-72-24(3)59)26(17-50(44,4)5)25-11-12-30-51(6)15-14-32(52(7,21-58)29(51)13-16-53(30,8)54(25,9)18-31(55)60)75-49-41(77-48-38(66)36(64)34(62)28(20-57)74-48)39(67)40(42(78-49)45(69)70)76-47-37(65)35(63)33(61)27(1
Klucz InChI
YOSIWGSGLDDTHJ-IVKVKCDBSA-N
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)