Merck
SMB00180
Sigma-Aldrich
Trifolirhizin
≥95% (LC/MS-ELSD)
Synonim(y):
(-)-Maackiain 3-O-glukozyd
Wybierz wielkość
1 MG
1860,00 zł
1860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 MG
1860,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H22O10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
446.40
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352205
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
1860,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formularz
solid
Zastosowanie
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc3[C@@H]4Oc5cc6OCOc6cc5[C@@H]4COc3c2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C22H22O10/c23-6-17-18(24)19(25)20(26)22(32-17)30-9-1-2-10-13(3-9)27-7-12-11-4-15-16(29-8-28-15)5-14(11)31-21(10)12/h1-5,12,17-26H,6-8H2/t12-,17+,18+,19-,20+,21-,22+/m0/s1
Klucz InChI
VGSYCWGXBYZLLE-QEEQPWONSA-N
Opis ogólny
Natural product derived from plant source.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shan Lin et al.
Biomedical chromatography : BMC, e4261-e4261 (2018-04-13)
Run-zao-zhi-yang (RZZY) capsule, a traditional Chinese medicine formula, is popularly used for the treatment of dermatitis and eczema. However, few studies have been carried out on RZZY and its metabolites. In this study, we developed a three-step strategy to rapidly
Hunseung Yoo et al.
Journal of ethnopharmacology, 206, 298-305 (2017-05-17)
Sophora tonkinensis (Leguminosae, ST) is a traditional herbal plant in Korea and China. Its roots and rhizomes have been used to dissipate heat, to clear toxic material and to treat acute pharyngolaryngeal infections and sore throats. In this study, we