Merck
PHL83719
Artemetin
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
5-Hydroxy 3,6,7,3′,4′-pentamethoxyflavone, Artemisetin, Erianthin, Quercetagetin 3,6,7,3′,4′-pentamethyl ether
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H20O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
388.37
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥95.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
format
neat
InChI
1S/C20H20O8/c1-23-11-7-6-10(8-12(11)24-2)18-20(27-5)17(22)15-13(28-18)9-14(25-3)19(26-4)16(15)21/h6-9,21H,1-5H3
Klucz InChI
RIGYMJVFEJNCKD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Inne uwagi
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)