Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3030,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3030,00 zł
Quality Segment
assay
≥96% (HPLC)
form
liquid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(O/C1=C\CCC)C2=C1CCC=C2
InChI
1S/C12H14O2/c1-2-3-8-11-9-6-4-5-7-10(9)12(13)14-11/h5,7-8H,2-4,6H2,1H3/b11-8-
InChI key
IQVQXVFMNOFTMU-FLIBITNWSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥96% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥90% (HPLC) | description mixture of cis and trans isomers, ≥96%, FG |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| assay ≥96% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥96% |
| application(s) metabolomics | application(s) metabolomics | application(s) metabolomics | application(s) flavors and fragrances |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300, 400 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?