Merck
PHL83351
α-Humulene
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
α-Caryophyllene, trans,trans,trans-2,6,6,9-Tetramethyl-1,4,8-cycloundecatriene
Wybierz wielkość
100 MG
1080,00 zł
1080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1080,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H24
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.35
Beilstein:
3240075
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥90.0% (GC)
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
współczynnik refrakcji
n20/D 1.503 (lit.)
bp
166-168 °C (lit.)
gęstość
0.889 g/mL at 20 °C (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C\C1=C/CC(C)(C)\C=C\C\C(C)=C\CC1
InChI
1S/C15H24/c1-13-7-5-8-14(2)10-12-15(3,4)11-6-9-13/h6-7,10-11H,5,8-9,12H2,1-4H3/b11-6+,13-7+,14-10+
Klucz InChI
FAMPSKZZVDUYOS-HRGUGZIWSA-N
Opis ogólny
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Zastosowanie
  • Anti-inflammatory activity: α-Humulene exhibits significant anti-inflammatory properties, making it a promising natural alternative for treating chronic inflammation and related disorders (Mahmoud et al., 2024).
  • Cancer research applications: The compound is under investigation for its potential to inhibit cancer cell growth, particularly through its impact on cell signaling pathways, which could lead to new cancer therapies (McGlinchey, 2024).
  • Pharmacological properties: α-Humulene is studied for its broad pharmacological effects, including its role in modulating immune responses and potential use in immune-related diseases (Cvetanović Kljakić et al., 2024).
  • Essential oil component: As a major component in various essential oils, α-Humulene contributes to their therapeutic benefits, such as antimicrobial and antioxidant activities, enhancing the value of these oils in natural medicine (Caruso et al., 2024).
  • Research on natural compound bioactivity: Ongoing studies focus on understanding the detailed mechanisms of α-Humulene′s action in cellular systems, aiming to harness its benefits in more targeted therapeutic applications (Li et al., 2024).
Inne uwagi
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica salvia
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
194.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
90 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
A throughput HS-SPME-GC-MS method to analyze volatile compounds in Perilla leaves at low extraction temperatures using four different SPME fibers.