Merck
PHL83317
Isobavachalcone
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
(2E)-1-[2,4-Dihydroxy-3-(3-methyl-2-butenyl)phenyl]-3-(4-hydroxyphenyl)-2-propen-1-one, 2′,4,4′-Trihydroxy-3′-(3-methyl-2-butenyl)-chalcone, Corylifolinin, Isobacachalcone
Wybierz wielkość
10 MG
1820,00 zł
1820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
1820,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H20O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
324.37
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥98.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC1=C(CC=C(C)C)C(O)=C(C(/C=C/C2=CC=C(O)C=C2)=O)C=C1
InChI
1S/C20H20O4/c1-13(2)3-9-16-19(23)12-10-17(20(16)24)18(22)11-6-14-4-7-15(21)8-5-14/h3-8,10-12,21,23-24H,9H2,1-2H3/b11-6+
Klucz InChI
DUWPGRAKHMEPCM-IZZDOVSWSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Działania biochem./fizjol.
Isobavachalcone to chalkon wyizolowany z wielofunkcyjnej rośliny medycznej Psoralea corylifolia, który hamuje indukowaną przez LPS ekspresję ICAM-1 i adhezję leukocytów do komórek śródbłonka mózgu.
Izobawachalkon to chalkon wyizolowany z wielofunkcyjnej rośliny medycznej Psoralea corylifolia, który hamuje indukowaną przez LPS ekspresję ICAM-1 i adhezję leukocytów do komórek śródbłonka mózgu. Wydaje się, że izobawachalkon moduluje zarówno zależną od MyD88, jak i zależną od TRIF sygnalizację receptora toll-podobnego 4 (TLR4). Izobawachalkon znacząco hamuje zarówno oligomeryzację, jak i fibrylizację Aβ42. Izobawachalkon wykazuje szerokie spektrum aktywności biologicznych, w tym przeciwutleniające, przeciwpłytkowe, przeciwdrobnoustrojowe, przeciwzapalne, przeciwnowotworowe i neuroprotekcyjne.
Inne uwagi
Związek ten powszechnie występuje w roślinach z rodzaju: arcydzięgiel glycyrrhiza
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)