Przejdź do
PHL89716
Indirubin
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
Coroupitine B, Indigo Red, Indigopurpurin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H10N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.26
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
N1c2c(cccc2)C(=O)\C\1=C3\c4c(cccc4)NC\3=O
InChI
1S/C16H10N2O2/c19-15-10-6-2-4-8-12(10)17-14(15)13-9-5-1-3-7-11(9)18-16(13)20/h1-8,17H,(H,18,20)/b14-13+
InChI key
CRDNMYFJWFXOCH-BUHFOSPRSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
I0404
Indirubin phyproof® Reference Substance
PHL89716
Indirubin
description
phyproof® Reference Substance
description
≥98% (HPLC), solid
grade
primary reference standard
grade
-
format
neat
format
-
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
application(s)
food and beverages
application(s)
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)