Przejdź do
SML2132
Brazilin
anti-inflammatory agent
Synonim(y):
Brasilin, (+)-Brazilin, (6aS,11bR)-7,11b-Dihydro-benz[b]indeno[1,2-d]pyran-3,6a,9,10(6H)-tetrol, 7, 11b-dihydrobenz[b]indeno[1,2-d]pyran-3,6a,9,10 (6H)-tetrol, NSC 56652, 6,6a,7,11b-Tetrahydro-3,6a,9,10-tetrahydroxyindeno[2,1-c]chromene, Natural Red 24
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
704,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1800,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H14O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
286.28
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
207-477-6
MDL number:
Colour Index Number:
75280
704,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Brazilin,
optical activity
[α]/D 108.0 to 133.0°, c = 0.5 in methanol
color
white to very dark brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1C[C@]2([C@@H](c4c1cc(cc4)O)c3c(cc(c(c3)O)O)C2)O
InChI
1S/C16H14O5/c17-9-1-2-10-14(4-9)21-7-16(20)6-8-3-12(18)13(19)5-11(8)15(10)16/h1-5,15,17-20H,6-7H2/t15-,16+/m0/s1
InChI key
UWHUTZOCTZJUKC-JKSUJKDBSA-N
Biochem/physiol Actions
Brazilin is a natural isoflavonoid red pigment with many biologic activities including neuroprotective, anti-inflammatory, antibacterial, antiproliferative, and antioxidant properties. Some of its activity is thought to be due to its regulation of the transcription factor NF-ΚB.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2591PHL83310SML0684
Brazilin phyproof® Reference Substance
PHL83310
Brazilin
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to very dark brown
color
white to beige
color
-
color
, light pink to red to very dark purple
optical activity
[α]/D 108.0 to 133.0°, c = 0.5 in methanol
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Brazilin
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)