Merck
PHL82569
Isosakuranetin
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
2,3-Dihydro-5,7-dihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 5,7-Dihydroxy 4′-methoxyflavanone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H14O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
286.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥95.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
format
neat
ciąg SMILES
OC1=CC(O)=CC(OC(C2=CC=C(OC)C=C2)C3)=C1C3=O
InChI
1S/C16H14O5/c1-20-11-4-2-9(3-5-11)14-8-13(19)16-12(18)6-10(17)7-15(16)21-14/h2-7,14,17-18H,8H2,1H3/t14-/m0/s1
Klucz InChI
HMUJXQRRKBLVOO-AWEZNQCLSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dasol Kim et al.
Communications biology, 4(1), 1-1 (2021-01-06)
Disorders of autophagy, a key regulator of cellular homeostasis, cause a number of human diseases. Due to the role of autophagy in metabolic dysregulation, there is a need to identify autophagy regulators as therapeutic targets. To address this need, we