This product can be reconstituted in water at 01. mg/mL. The solubility in PBS has not been determined, but is expected to be similar. Please see the link below to review additional preparation instructions included in the product datasheet:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/272/751/d8935dat.pdf
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1540,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Form:
lyophilized powder
Assay:
95% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in HEK 293 cells
1540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócrecombinant
expressed in HEK 293 cells
assay
95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
storage temp.
−20°C
General description
Nidogen-1 należy do rodziny glikoprotein nidogenów. Rodzina ta składa się z nidogenu-1 i nidogenu-2, z których oba są siarczanowanymi monomerycznymi glikoproteinami. Nidogen-1 jest wszechobecny w synaptycznej i pozasynaptycznej blaszce podstawnej. Jest mapowany na ludzki chromosom 1q42.3. Nidogen-1 koduje 139 kDa, trzy globularne domeny, a mianowicie G1, G2 i G3 i ma wiele powtórzeń naskórkowego czynnika wzrostu. Rekombinowany ludzki nidogen-1 ulega ekspresji w ludzkich komórkach HEK 293 jako glikoproteina o obliczonej masie cząsteczkowej 133,5 kDa (aminokwasy 29-1247). Białko to jest wytwarzane w ludzkich komórkach, bez udziału surowicy. System ekspresji w komórkach ludzkich umożliwia glikozylację i fałdowanie podobne do ludzkiego, a także często wspiera wyższą specyficzną aktywność białka. Białko jest produkowane bez sztucznych znaczników.
Application
Ten rekombinowany ludzki produkt nidogen-1 może być stosowany jako czynnik adhezji komórek.
Biochem/physiol Actions
Uważa się, że nidogen-1 (NID-1) odgrywa ważną rolę w budowie błony podstawnej poprzez łączenie sieci lamininy i kolagenu IV. Genetyczna eliminacja miejsca wiązania nidogenu-1 na mysim łańcuchu lamininy γ1 prowadzi do upośledzonego odkładania błon podstawnych i utrudnia dojrzewanie mikronaczyń. Podwójny nokaut nidogenu 1 i 2 w mysich fibroblastach doprowadził do utraty wszystkich głównych składników błony podstawnej z interfejsu naskórek-kolagen i całkowitego zniesienia hemidesmosomów. Suplementacja rekombinowanym nidogenem-1 lub -2 poprawiła tworzenie błony podstawnej. Mutacje w NID1 i lamininie γ1 są zaangażowane w patogenezę zaburzeń ze spektrum Dandy-Walkera.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant expressed in HEK 293 cells |
| assay 95% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥97% (HPLC), ≥97% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (HPLC), ≥95% (SDS-PAGE) |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized | form lyophilized |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the solubility of this protein in water and PBS?