Merck
PHL82530
(−)-Englerin A
phyproof® Reference Substance
Wybierz wielkość
10 MG
4600,00 zł
4600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
4600,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H34O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
442.54
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
4600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥95.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
ciąg SMILES
O1C2(C3C(C(C1(CC2OC(=O)CO)C(C)C)OC(=O)\C=C\c4ccccc4)C(CC3)C)C
InChI
1S/C26H34O6/c1-16(2)26-14-20(30-22(29)15-27)25(4,32-26)19-12-10-17(3)23(19)24(26)31-21(28)13-11-18-8-6-5-7-9-18/h5-9,11,13,16-17,19-20,23-24,27H,10,12,14-15H2,1-4H3/b13-11+
Klucz InChI
GACOFEKSDCOVMV-ACCUITESSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)