Merck
P4554
Supelco
Proparacaine hydrochloride
analytical standard
Synonim(y):
Proxymetacaine hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H26N2O3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
330.85
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
ciąg SMILES
Cl.CCCOc1ccc(cc1N)C(=O)OCCN(CC)CC
InChI
1S/C16H26N2O3.ClH/c1-4-10-20-15-8-7-13(12-14(15)17)16(19)21-11-9-18(5-2)6-3;/h7-8,12H,4-6,9-11,17H2,1-3H3;1H
Klucz InChI
BFUUJUGQJUTPAF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Chlorowodorek proparakainy jest miejscowym środkiem znieczulającym do oczu[1], który jest powszechnie stosowany u pacjentów pediatrycznych.[2]
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Działania biochem./fizjol.
Topical ophthalmic anesthetic
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
X Sun et al.
Acta paediatrica (Oslo, Norway : 1992), 99(3), 329-334 (2009-12-05)
To assess whether non-pharmacological and/or pharmacological measures lead to decreased pain during an eye examination in preterm infants. . Systematic review. Premature infants meeting the criteria for screening eye examination for retinopathy. Databases were searched through the Ovid interface. Randomized
Applied Pharmacology for Veterinary Technicians (2009)
Michael J Davis et al.
Retina (Philadelphia, Pa.), 32(4), 701-705 (2012-01-28)
To determine whether there is a difference in anesthetic effect between topical proparacaine drops, 4% lidocaine solution, or 3.5% lidocaine gel, and whether this has an impact on the overall injection experience. One hundred and twenty sequential patients undergoing intravitreal
Takefumi Yamaguchi et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 55(11), 7457-7466 (2014-10-18)
We investigated bilateral tear cytokine levels in patients with unilateral bacterial keratitis (BK) as associated with in vivo confocal microscopic (IVCM) alterations in corneal nerves and dendritiform immune cells (DCs). A total of 54 (13 BK, 13 contralateral, 28 healthy
Lana Rifkin et al.
Retina (Philadelphia, Pa.), 32(4), 696-700 (2011-11-16)
To determine factors associated with patients' comfort during routine in-office intravitreal injection. Sixty patients receiving intravitreal injections over 15 months for macular edema because of diabetes, age-related macular degeneration, or retinal vein occlusion who were randomized into 3 groups to