Merck
P1900000
Piperazine adipate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Wybierz wielkość
250 MG
480,00 zł
480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
480,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H20N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
piperazine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
C1CNCCN1.OC(=O)CCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H10O4.C4H10N2/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10;1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10);5-6H,1-4H2
Klucz InChI
BVEGEKOBSPXUJS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Piperazine adipate EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
>194.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 90 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
[Experience with the prevention of enterobiasis in children from preschool institutions of the Zhitomir district].
V A Pomazan et al.
Pediatriia, (7)(7), 82-83 (1990-01-01)
Iu I Kozin et al.
Problemy tuberkuleza, (6)(6), 29-32 (1991-01-01)
Findings of a complex immunologic examination of 138 patients with active cavernous tuberculosis of the kidneys concurrent with secondary immunodeficiency are presented. Biostimulators and immunomodulating drugs were administered as conservative treatment in this case. Changes in cellular and humoral immunity
M Grzywacz
Polish journal of pharmacology and pharmacy, 38(4), 335-341 (1986-07-01)
The whole integumentomuscular sac of the worm Ascaris lumbricoides suis L. and pouches isolated from it seemed to be a good model for investigation of the transmembrane transport of chemical substances across tissue barriers.
[Study of compounds with potential antiparasitic effect. V. Antihistaminics].
R Kadłubowski et al.
Wiadomosci parazytologiczne, 26(1), 59-64 (1980-01-01)
[Cleft hand and cleft foot abnormalities as a possible teratogenic side effect of the anthelmintic piperazine?].
H H Meyer et al.
Der Internist, 29(3), 217-219 (1988-03-01)