O3506
Oatmeal agar
NutriSelect® Basic, Microbiologically tested, cultivation of fungi, particularly macrospore formation
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Postać
powder
skład
Oatmeal 60.0 g/LAgar 12.5 g/L
opakowanie
pkg of 1 kg
pkg of 250 g
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Basic
metody
microbiological culture: suitable
pH końcowe
6.0±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
clinical testing
food and beverages
food and beverages
przydatność
fungi
molds
yeasts
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Przypis
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.