Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 792,00 zł |
2.5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3140,00 zł |
Informacje o tej pozycji
792,00 zł
biological source
potato
Quality Segment
description
Component of media such as Potato Dextrose Agar (PDA)
sterility
non-sterile
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
amino-N, ≥2.0% , nitrogen content, ≥3.0%
storage condition
dry at room temperature
ign. residue
≤22%
loss
≤8.0% loss on drying
pH
5.0-7.0 (25 °C, 2% in H2O)
solubility
H2O: 2%, clear to turbid (light yellow and light brown-yellow and light brown)
application(s)
microbiology
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) microbiology | application(s) bioburden testing | application(s) food and beverages | application(s) microbiology |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| biological source potato | biological source potato | biological source plant | biological source potato |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility - | sterility - |
| solubility H2O: 2%, clear to turbid (light yellow and light brown-yellow and light brown) | solubility - | solubility H2O: 2%, clear, yellow | solubility H2O: 2%, clear (light yellow and light brown-yellow and light brown) |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?