Merck
NISTRM8574
L-Glutamic acid
NIST® RM 8574, USGS41
Synonim(y):
Heavy carbon and nitrogen isotopes in L-glutamic acid, (S)-2-Aminopentanedioic acid, Glu
About This Item
Wzór liniowy:
HO2CCH2CH2CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.13
Beilstein:
1723801
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
Nie można obecnie kupić produktu NISTRM8574. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
crystals
producent / nazwa handlowa
NIST®
mp
205 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
Klucz InChI
WHUUTDBJXJRKMK-VKHMYHEASA-N
Działania biochem./fizjol.
An excitatory amino acid neurotransmitter that is an agonist at all subtypes of glutamate receptors (metabotropic, kainate, NMDA, and AMPA).
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Węgiel(13C), azot(15N)
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)