This product is supplied as a crystalline (solid).
Kluczowe dokumenty
NIST913B
Uric acid
NIST® SRM® 913b
Synonim(y):
2,6,8-Trihydroxypurine
Wybierz wielkość
5660,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
5660,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
crystalline (solid)
opakowanie
pkg of 10 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
metody
GC/MS: suitable
LC/MS: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
mp
>300 °C (lit.)
Zastosowanie
clinical testing
Format
neat
ciąg SMILES
O=C1NC(=O)C2=C(N1)NC(=O)N2
InChI
1S/C5H4N4O3/c10-3-1-2(7-4(11)6-1)8-5(12)9-3/h(H4,6,7,8,9,10,11,12)
Klucz InChI
LEHOTFFKMJEONL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
NIST913B_Cert
NIST913B_SDS
Zastosowanie
Inne uwagi
- Refer to the NIST certificate for details on expiry, storage, and usage.
- Notes for biomaterials, disposal, and transport information are available in SDS.
Uric Acid (C5H4N4O3)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Uwaga dotycząca przygotowania
- The bottle must be stored at temperatures between 20 °C and 25 °C and protected from excessive light and moisture.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
-
Hello, Is this product in liquid fom?