Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1390,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
85151701
1390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
certified reference material
agency
BCR®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
cosmetics
food and beverages
format
matrix material
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Analysis Note
A JRC Certificate of Analysis is included with the product, a pdf copy of the CoA and other documentation you can find here
Other Notes
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Crude protein, Fat
Matrix Group: Dairy products and eggs
Crude protein, Fat
Matrix Group: Dairy products and eggs
Legal Information
BCR is a registered trademark of European Commission
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description BCR®, certified reference material | description BCR®, certified reference material | description reference material | description for Biotechnology and Microbiology |
| application(s) food and beverages | application(s) agriculture | application(s) food and beverages | application(s) biotechnology/fermenter |
| format matrix material | format matrix material | format matrix material | format - |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade reference material | grade - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename Fera Science Ltd | manufacturer/tradename - |
| agency BCR® | agency BCR® | agency - | agency - |
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?