Merck
NIST911C
Cholesterol
NIST® SRM® 911c
Synonim(y):
3β-Hydroxy-5-cholestene, 5-Cholesten-3β-ol
Wybierz wielkość
2 G
6170,00 zł
6170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 G
6170,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H46O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
386.65
Beilstein:
1915888
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
6170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 2 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
bp
360 °C (lit.)
mp
147-149 °C (lit.)
gęstość
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
clinical research
clinical testing
Format
neat
ciąg SMILES
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Klucz InChI
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
Opis ogólny
Ten standardowy materiał referencyjny (SRM) jest certyfikowany jako substancja chemiczna o znanej czystości. Jest przeznaczony przede wszystkim do stosowania w kalibracji i standaryzacji procedur oznaczania cholesterolu w próbkach badawczych oraz do rutynowej oceny codziennych standardów roboczych stosowanych w tych procedurach. Jednostka SRM 911c składa się z 2 g materiału. Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej i karcie charakterystyki produktu.
SRM 911C_cert
SRM 911C_SDS
Działania biochem./fizjol.
Główny składnik wszystkich błon biologicznych; ~25% całkowitego lipidu mózgu to cholesterol.
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Cholestrol
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Determination of total and esterified cholesterol in serum.
Sobel C and Fernandez A.
Clinical Chemistry, 12(11), 739-747 (1966)
Enzymatic determination of total serum cholesterol.
C C Allain et al.
Clinical chemistry, 20(4), 470-475 (1974-04-01)