Merck
NIST914B
Creatinine
NIST® SRM® 914b
Synonim(y):
2-Amino-1-methyl-2-imidazolin-4-one, 2-Imino-1-methylimidazolidin-4-one, 2-Imino-N-methylhydantoin
Wybierz wielkość
10 G
6250,00 zł
6250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
6250,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H7N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
113.12
Beilstein:
112061
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
6250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
opakowanie
pkg of 10 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
metody
NMR: suitable
mp
295 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
clinical testing
Format
neat
ciąg SMILES
CN1CC(=O)N=C1N
InChI
1S/C4H7N3O/c1-7-2-3(8)6-4(7)5/h2H2,1H3,(H2,5,6,8)
Klucz InChI
DDRJAANPRJIHGJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ten standardowy materiał referencyjny (SRM) jest certyfikowany jako substancja chemiczna o znanej czystości. Jest przeznaczony przede wszystkim do stosowania w kalibracji i standaryzacji procedur stosowanych do oznaczania stężenia kreatyniny oraz do rutynowej oceny codziennych standardów roboczych stosowanych w tych procedurach. Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej i karcie charakterystyki produktu.
SRM 914B_cert
SRM 914B_SDS
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Kreatynina
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
554.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
290 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)