Kluczowe dokumenty
NIST46H
Portland cement
NIST® SRM® 46h, fineness standard
Synonim(y):
Standard rozdrobnienia cementu portlandzkiego
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 10 vials x 5 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Opis ogólny
Jednostka Standardowego Materiału Odniesienia (SRM) 46h zawiera 10 szklanych fiolek z około 5 g sproszkowanego cementu. Każda fiolka ma plastikowy zatrzask i znajduje się w szczelnie zamkniętej torebce foliowej.
SRM 46H_cert
SRM 46H_SDS
Zastosowanie
Ten SRM jest przeznaczony do stosowania w kalibracji urządzeń do badania stopnia rozdrobnienia zgodnie ze standardowymi metodami ASTM.
Cechy i korzyści
  • Wartości składników są wymienione w certyfikacie analizy NIST.
  • Informacje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa znajdują się w karcie charakterystyki.
Inne uwagi
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Tlenek wapnia (CaO), dwutlenek krzemu (SiO2), tlenek glinu (Al2O3), tlenek żelaza (Fe2O3), trójtlenek siarki (SO3), tlenek potasu (K2O), dwutlenek tytanu (TiO2), pięciotlenek fosforu (P2O5), tlenek sodu (Na2O), Tlenek magnezu (MgO), krzemian trójwapniowy (C3S), krzemian dwuwapniowy (C2S), glinian trójwapniowy (C3A), glino-ferryt tetrakowapniowy (C4AF)
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?