Kluczowe dokumenty
NIST2690
Coal fly ash
NIST® SRM® 2690
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 3 x 10 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
environmental
Format
matrix material
Opis ogólny
Niniejszy standardowy materiał odniesienia (SRM) jest przeznaczony do stosowania w ocenie metod analitycznych stosowanych do klasyfikacji popiołu lotnego z węgla kamiennego oraz do oznaczania pierwiastków składowych w popiele lotnym z węgla kamiennego lub materiałach o podobnej matrycy. Jednostka SRM 2690 składa się z trzech 10 g hermetycznie zamkniętych szklanych fiolek z popiołem lotnym sproszkowanym do wielkości cząstek poniżej 150 μm i zmieszanym do wysokiego stopnia jednorodności. Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej (SDS) i karcie charakterystyki produktu (COA).
A href="https://tsapps.nist.gov/srmext/certificates/2690.pdf" target="_blank">SRM 2690_cert
SRM 2690_SDS
Zastosowanie
Standardowy materiał odniesienia (SRM) jest przeznaczony przede wszystkim do oceny metod analitycznych stosowanych do klasyfikacji popiołu lotnego z węgla kamiennego oraz do oznaczania pierwiastków składowych w popiele lotnym z węgla kamiennego lub podobnej matrycy.
Cechy i korzyści
  • Certyfikowane wartości ułamka masowego dla głównych i drugorzędnych pierwiastków składowych są identyfikowalne z realizacją NIST jednostki SI kilograma i wyrażone w procentach.
  • Referencyjne wartości ułamka masowego są identyfikowalne z realizacją NIST jednostki SI kilograma i obliczone jako ułamek masowy i wyrażone w procentach.
  • Wartości informacyjne dla różnych pierwiastków składowych w popiele węglowym są określane zgodnie ze standardową metodą testową ASTM C311-85.
Inne uwagi
Certyfikowany dla poniższych analitów.
Aluminium (Al), wapń (Ca), żelazo (Fe), magnez (Mg), fosfor (P), potas (K), krzem (Si), sód (Na), siarka (S), tytan (Ti)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Antymon (Sb), Arsen (As), Bar (Ba), Beryl (Be), Kobalt (Co), Chrom (Cr), Cez (Cs), Europ (Eu), Hafn (Hf), Ołów (Pb), Mangan (Mn), Rtęć (Hg), Nikiel (Ni), Skand (Sc), Selen (Se), Stront (Sr), Tor (Th), Cynk (Zn)
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)