372668
Calcium silicate
−200 mesh, 99%
Synonim(y):
Calcium metasilicate, Calcium silicon oxide, Silicon calcium oxide
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Postać
powder
przydatność reakcji
core: calcium
wielkość cząstki
−200 mesh
ciąg SMILES
[Ca++].[O-][Si]([O-])=O
InChI
1S/Ca.O3Si/c;1-4(2)3/q+2;-2
Klucz InChI
OYACROKNLOSFPA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.
Trzy podejścia generują białe światło, w tym konwersję w dół opartą na diodach LED do szerszych zastosowań.