opakowanie
pkg of 3 x 10 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
environmental
format
matrix material
Opis ogólny
SRM 2689_cert
SRM 2689_SDS
Inne uwagi
Aluminum (Al), Calcium (Ca), Iron (Fe), Magnesium (Mg), Phosphorus (P), Potassium (K), Silicon (Si), Sodium (Na), Titanium (Ti), Antimony (Sb), Arsenic (As), Barium (Ba), Beryllium (Be), Cobalt (Co), Chromium (Cr), Cesium (Cs), Europium (Eu), Hafnium (Hf), Lead (Pb), Manganese (Mn), Mercury (Hg), Nickel (Ni), Scandium (Sc), Selenium (Se), Strontium (Sr), Thorium (Th), Zinc (Zn)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Antimony (Sb), Arsenic (As), Barium (Ba), Beryllium (Be), Cobalt (Co), Chromium (Cr), Cesium (Cs), Europium (Eu), Hafnium (Hf), Lead (Pb), Manganese (Mn), Mercury (Hg), Nickel (Ni), Scandium (Sc), Selenium (Se), Strontium (Sr), Thorium (Th), Zinc (Zn)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta