Kluczowe dokumenty
1.70219
Supelco
Platinum standard solution
traceable to SRM from NIST H₂PtCl₆ in HCl 2 mol/l 1000mg/l Pt Certipur®
Synonim(y):
Platinum Calibration Standard for ICP/AAS
Wybierz wielkość
100 ML
473,00 zł
500 ML
825,00 zł
473,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
473,00 zł
500 ML
825,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
473,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
linia produktu
Certipur®
metody
AAS: suitable
pH
0.5 (20 °C in H2O)
gęstość
1.034 g/cm3 at 20 °C
Zastosowanie
industrial qc
pharmaceutical
Format
single component solution
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
This certified reference material (CRM) is produced in accordance with ISO 17034 and characterized in accordance with ISO/IEC 17025. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from a National Metrology Institute (NMI), e.g. NIST.
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Zastosowanie
Platinum standard solution may be used as a calibration standard in the determination of platinum in workplace air by atomic absorption spectroscopy.[1]
Komentarz do analizy
1000 mg/L Pt in 2 mol/L HCl, prepared with high-purityH2PtCl6, HCl, and water
Inne uwagi
For a complete product listing of our Certipur® range of CRMs for ICP and AAS, technical information, and example certificates please visit our ICP & AAS standards website
Informacje prawne
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Health hazardCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Platinum-Determination of platinum in workplace air using atomic absorption spectrometry (AAS). Air analysis method-Translation of the German version from 2022
Hebisch R, et al.
The MAK-Collection for Occupational Health and Safety, 7, Doc065-Doc065 (2022)