XX6403730
Fluid Sampling Kit
For sampling turbine fuels, water or other liquids through Millipore Contamination Analysis Monitors
Synonim(y):
Narzędzia do pobierania próbek, Zestaw do pobierania próbek
Wybierz wielkość
18 970,00 zł
Przewidywany termin wysyłki23 czerwca 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
18 970,00 zł
Przewidywany termin wysyłki23 czerwca 2025Szczegóły
Polecane produkty
Materiały
PTFE hose(s) (stainless-clad)
polystyrene monitor(s)
stainless steel
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Parametry
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
Wysokość
12.5 cm (4.9 in.)
Długość
36.8 cm
Szerokość
23.5 cm
masa
4.5 kg (9.9 lb)
Zastosowanie
industrial qc
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
For gravimetric analysis, accessory Matched-Weight Monitors eliminate filter pre-weighing before sampling.
Features & Benefits:
•Sturdy carrying case and stainless steel sampling assembly provide years of in-field service
•Fluid Sampling Kit includes 12 Tenite contamination monitors
Applications:
For sampling turbine fuels, water or other liquids through Millipore Contamination Analysis Monitors prior to gravimetric or colorimetric analysis.