Kluczowe dokumenty
NIST1172
Stainless Steel
NIST® SRM® 1172, Cr 17 - Ni 11 - Nb 0.6 (AISI 348)
Wybierz wielkość
1 DISC
4310,00 zł
4310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 DISC
4310,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
4310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of disk
producent / nazwa handlowa
NIST®
metody
X-ray spectroscopy: suitable
optical emission spectroscopy (OES): suitable
Format
matrix material
Zastosowanie
Ten standardowy materiał odniesienia (SRM) jest przeznaczony do stosowania w metodach optycznej analizy emisyjnej i spektrometrycznej rentgenowskiej.
Inne uwagi
Przykładowe anality są wymienione poniżej jako odniesienie. Prosimy o pobranie aktualnego certyfikatu ze strony nist.gov/SRM w celu uzyskania informacji o aktualnych analitach i certyfikowanych wartościach.
Węgiel (C), mangan (Mn), fosfor (P), siarka (S), krzem (Si), nikiel (Ni), miedź (Cu), chrom (Cr), molibden (Mo), niob (Nb), tantal (Ta), kobalt (Co)
Wartości i szczegółowe informacje można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)