Kluczowe dokumenty
NIST122I
Cast iron
NIST® SRM® 122i
Wybierz wielkość
150 G
3350,00 zł
3350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
150 G
3350,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
3350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 150 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
Opis ogólny
Ten standardowy materiał referencyjny (SRM) ma postać wiórów o wielkości od 0,8 mm do 2,0 mm otworów sita (20 i 10 mesh) i jest przeznaczony do stosowania w chemicznych metodach analizy. Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej (SDS) i karcie charakterystyki produktu (COA).
SRM 122I_cert
SRM 122I_SDS
Inne uwagi
Certyfikowany dlaanalitówwymienionych poniżej.
Węgiel całkowity (C), mangan (Mn), fosfor (P), siarka (S), krzem (Si), miedź (Cu), nikiel (Ni), chrom (Cr), wanad (V), molibden (Mo), tytan (Ti)
Wartość referencyjna/informacyjna dla następujących analitów.
Węgiel grafitowy (C), aluminium (Al), arsen (As), bor (B), kobalt (Co)
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)