Kluczowe dokumenty
NIST1223
Chromium steel
NIST® SRM® 1223
Wybierz wielkość
1 DISC
3690,00 zł
3690,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 DISC
3690,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
3690,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of disk
producent / nazwa handlowa
NIST®
metody
X-ray spectroscopy: suitable
optical emission spectroscopy (OES): suitable
Format
matrix material
Opis ogólny
Ten standardowy materiał odniesienia (SRM) ma postać dysku o średnicy około 32 mm (1 1/4 cala) i grubości 19 mm (3/4 cala). SRM jest przeznaczony do kalibracji optycznych emisyjnych i rentgenowskich spektrometrycznych metod analizy. Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej (SDS) i karcie charakterystyki produktu (COA).
SRM 1223_cert
SRM 1223_SDS
Inne uwagi
Certyfikowany dlaanalitówwymienionych poniżej.
Węgiel (C), Miedź (Cu), Chrom (Cr), Mangan (Mn), Molibden (Mo), Nikiel (Ni), Fosfor (P), Krzem (Si), Siarka (S), Wanad (V)
Wartość referencyjna/informacyjna dla następujących analitów.
Aluminium (Al), Wapń (Ca), Ołów (Pb), Magnez (Mg), Cyna (Sn), Azot (N)
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)