Kluczowe dokumenty
Z660094
Koncentrat czyszczący Bandelin STAMMOPUR 24
residue-free rinsing, neutral scent
Wybierz wielkość
2 L
503,00 zł
5 L
1160,00 zł
503,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 L
503,00 zł
5 L
1160,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
47131800
NACRES:
NB.35
503,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
producent / nazwa handlowa
Bandelin
dostępność
available only in EU
Opis ogólny
Jednoczesne intensywne czyszczenie i dezynfekcja Spłukiwanie bez pozostałości, neutralny zapach. Bardzo delikatny dla materiału, antykorozyjny. Nie zawiera aldehydów, chloru i fenoli. Wydłużony czas działania roztworu: 3 dni. Bakteriobójczy (w tym Tb-B.), grzybobójczy, wirusobójczy (HBV/HIV). Łagodnie alkaliczny, pH 9,4 (1%), dozowanie 1%, 15 min. (z ultradźwiękami).
Zanieczyszczenia
:
Zanieczyszczenia ogólne, biofilmy, sadza, pigmenty, pozostałości zawierające olej i tłuszcz itp.
Przedmioty do czyszczenia:
Szkło, ceramika, tworzywa sztuczne, guma, stal, stal nierdzewna, metale nieżelazne, szlachetne i lekkie, instrumenty, pipety, respiratory, okulary ochronne itp.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1