Przejdź do
69732
Lithium mupirocin Supplement
suitable for microbiology,
Selectively inhibits the growth of lactic acid bacteria
Synonim(y):
Lithium mupirocin solution, Li-MUP, MUP supplement
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 x 5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
694,00 zł
10 x 25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1610,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H43LiO9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
506.56
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41171614
MDL number:
694,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
ISO 29981:2010
Quality Segment
sterility
sterile (Filtered and Aseptic Handled), sterile
form
liquid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Lactobacillus spp., Lactococcus spp., Leuconostoc spp., Streptococcus spp.
SMILES string
[Li+].C[C@H](O)[C@H](C)[C@@H]1O[C@H]1C[C@H]2CO[C@@H](C\C(C)=C\C(=O)OCCCCCCCCC([O-])=O)[C@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C26H44O9.Li/c1-16(13-23(30)33-11-9-7-5-4-6-8-10-22(28)29)12-20-25(32)24(31)19(15-34-20)14-21-26(35-21)17(2)18(3)27;/h13,17-21,24-27,31-32H,4-12,14-15H2,1-3H3,(H,28,29);/q;+1/p-1/b16-13+;/t17-,18-,19-,20-,21-,24+,25-,26-;/m0./s1
InChI key
XFIKMPRBSORKQP-JATHGWPISA-M
General description
Lithium mupirocin is isolated from Pseudomonas fluorescens. At lower concentrations, it has bacteriostatic characteristics, while at higher concentrations it is bacteriocidal. Mupirocin is active against gram-positive bacteria such as Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA), Lactobacilli, Lactococci, Streptococci and Leuconostocs. Mupirocin has been used to study mupirocin resistance in Mycoplasma bacteria. Mupirocin inhibits the isoleucyl-tRNA synthetase, which finally results in inhibition of protein and RNA synthesis. Mupirocin lithium salt is freely soluble in water.
Application
Lithium mupirocin supplement is used for selective enumeration of Bifidobacteria from fermented milk products along with the TOS-propionate agar according to ISO 29981:2010 and IDF 220:2010
Other Notes
Composition:
(5ml, sufficient for 100 ml medium)
Mupirocin 5 mg
sterile distilled water 5.0 ml
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR3421M3806000BP804
Mupirocin lithium British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP804
Mupirocin lithium
application(s)
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
form
liquid
form
-
form
-
form
powder
suitability
Lactobacillus spp., Leuconostoc spp., Lactococcus spp., Streptococcus spp.
suitability
-
suitability
-
suitability
-
sterility
sterile (Filtered and Aseptic Handled)
sterility
-
sterility
-
sterility
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)