Przejdź do
1448912
USP
Mupirocyna wapniowa
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Calcium mupirocin dihydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
200 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3520,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C52H86CaO18 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1075.34
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
3520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
mupirocin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[Ca+2].[O-]C(=O)CCCCCCCCOC(=O)\C=C(\C[C@@H]3OC[C@@H]([C@H]([C@H]3O)O)C[C@@H]4O[C@H]4[C@H]([C@@H](O)C)C)/C.[O-]C(=O)CCCCCCCCOC(=O)\C=C(\C[C@@H]1OC[C@@H]([C@H]([C@H]1O)O)C[C@@H]2O[C@H]2[C@H]([C@@H](O)C)C)/C.O.O
InChI
1S/2C26H44O9.Ca.2H2O/c2*1-16(13-23(30)33-11-9-7-5-4-6-8-10-22(28)29)12-20-25(32)24(31)19(15-34-20)14-21-26(35-21)17(2)18(3)27;;;/h2*13,17-21,24-27,31-32H,4-12,14-15H2,1-3H3,(H,28,29);;2*1H2/q;;+2;;/p-2/b2*16-13+;;;/t2*17-,18-,19-,20-,21-,24+,25-,26-;;;/m00.../s1
InChI key
DDHVILIIHBIMQU-YJGQQKNPSA-L
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Wzorzec referencyjny USP mupirocyny wapniowej, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
144890110976581102805
Mupirocin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1448901
Mupirocin
Cefiksym United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1097658
Cefiksym
USP
USP
1102805
Cefradyna
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
mupirocin
API family
mupirocin
API family
cefixime
API family
cephradine
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mupirocyna wapniowa
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the solubility of the product Mupirocin Calcium?
    1 answer
    1. The product is soluble in DMSO at 100 mg/mL (92.99 mM), ethanol at 100 mg/mL (92.99 mM), and is sparingly soluble in water at 6 mg/mL (5.57 mM).