Przejdź do
1448901
USP
Mupirocin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
5,9-Anhydro-2,3,4,8-tetradeoxy-8-[[3-(2-hydroxy-1-methylpropyl)oxiranyl]methyl]-3-methyl-[2E,8[2S,3S(1S,2S)]]-L-talonon-2-enonic acid 8-carboxyoctyl ester, BRL 4910A, Pseudomonic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1910,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H44O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
500.62
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
1910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
mupirocin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[H][C@@]1(CO[C@@H](C\C(C)=C\C(=O)OCCCCCCCCC(O)=O)[C@H](O)[C@@H]1O)C[C@@H]2O[C@@]2([H])[C@@H](C)[C@H](C)O
InChI
1S/C26H44O9/c1-16(13-23(30)33-11-9-7-5-4-6-8-10-22(28)29)12-20-25(32)24(31)19(15-34-20)14-21-26(35-21)17(2)18(3)27/h13,17-21,24-27,31-32H,4-12,14-15H2,1-3H3,(H,28,29)/b16-13+/t17-,18-,19-,20-,21-,24+,25-,26-/m0/s1
InChI key
MINDHVHHQZYEEK-HBBNESRFSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Mupirocin USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Biochem/physiol Actions
Antibiotic; inhibits isoleucyl-tRNA synthetase (IRS).
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M76941448923PHR2806
Mupirocin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1448901
Mupirocin
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical secondary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
format
neat
format
-
format
neat
format
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
API family
mupirocin
API family
-
API family
mupirocin
API family
mupirocin
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mupirocin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)