Przejdź do
07188
Lithium mupirocin
≥95.0% (HPLC)
Synonim(y):
9-((E)-4-{(2S,3R,4R,5S)-3,4-Dihydroxy-5-[(2S,3S)-3-((1S,2S)-2-hydroxy-1-methyl-propyl)oxiranylmethyl]tetrahydro-pyran-2-yl}-3-methyl-but-2-enoyloxy)nonanoic acid lithium salt, Pseudomonic acid A lithium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2470,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5140,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H43LiO9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
506.56
UNSPSC Code:
51102829
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
MDL number:
2470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
mode of action
protein synthesis | interferes
InChI
1S/C26H44O9.Li/c1-16(13-23(30)33-11-9-7-5-4-6-8-10-22(28)29)12-20-25(32)24(31)19(15-34-20)14-21-26(35-21)17(2)18(3)27;/h13,17-21,24-27,31-32H,4-12,14-15H2,1-3H3,(H,28,29);/q;+1/p-1/b16-13+;/t17-,18-,19-,20-,21-,24+,25-,26-;/m0./s1
InChI key
XFIKMPRBSORKQP-JATHGWPISA-M
Application
Lithium mupirocin as been used to study mupirocin resistance in staphylococcus aureus [1] and in mycoplasma susceptibility studies [2].
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place. Storage class (TRGS 510): Non Combustible Solids
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BP804PHR342169732
Mupirocin lithium British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP804
Mupirocin lithium
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
-
mode of action
-
mode of action
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
-
form
liquid
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
color
white to off-white
color
-
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)