Merck
IRMM651
Zinc 64Zn solution (certified for isotope abundance ratio)
IRMM®, certified reference material, 0.5 M in nitric acid
Wybierz wielkość
5 ML
4020,00 zł
4020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 ML
4020,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
4020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
agency
IRMM®
czystość izotopowa
 64Zn
producent / nazwa handlowa
JRC
stężenie
0.5 M in nitric acid
Format
single component solution
przesunięcie masy
depleted
temp. przechowywania
10-30°C
ciąg SMILES
[64Zn]
InChI
1S/Zn/i1-1
Klucz InChI
HCHKCACWOHOZIP-BJUDXGSMSA-N
Komentarz do analizy
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
IRMM651.
Informacje prawne
IRMM is a registered trademark of European Commission
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)