Przejdź do zawartości
ERMAE649
Thallium 205Tl (certified for isotope abundance ratio)
ERM®, certified reference material
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
agency
ERM®
isotopic purity
 205Tl
manufacturer/tradename
JRC
format
neat
Analysis Note
A JRC Certificate of Analysis is included with the product, a pdf copy of the CoA and other documentation you can find here
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)