Kluczowe dokumenty
GXARG1UM04X
Supelco
MicroMist U-Series Nebulizer
0.4 mL/min & 0.5 x 1.6 x 700 mm Tube
About This Item
Kod UNSPSC:
41115710
jakość
0.4 mL/min & 0.5 x 1.6 x 700 mm Tube
producent / nazwa handlowa
(ARG-1-UM04X)
kompatybilność
Agilent/HP 7500
Agilent/HP 7700/7800/7900/8800
Opis ogólny
  • Zawiera zestaw złączy EL-1 EzyLok
  • Sugerowany przepływ gazu 1 l/min
  • Sugerowany pobór próbki 0,4 ml/min
Informacje prawne
MicroMist is a trademark of Glass Expansion Pty Ltd
OpalMist is a trademark of Glass Expansion Pty Ltd
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)