Kluczowe dokumenty
E3258
Ethinamate
analytical standard
Synonim(y):
1-Ethynylcyclohexanol carbamate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
kontrola substancji
USDEA Schedule IV; Home Office Schedule 3; psychotrope (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
ciąg SMILES
NC(=O)OC1(CCCCC1)C#C
InChI
1S/C9H13NO2/c1-2-9(12-8(10)11)6-4-3-5-7-9/h1H,3-7H2,(H2,10,11)
Klucz InChI
GXRZIMHKGDIBEW-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... CA1(759)
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)